Merck
575653-U
Supelco
SPE-Sammelplatte mit 96 tiefen Wells
well volume 2 mL, polypropylene, pk of 50
Synonym(e):
SPE 96-Well Auffangplatte, 0,35mL, 50 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Well-Volumen
2 mL
Anwendung(en)
food and beverages
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
Fragen
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?