1631500
USP
SulfamethoxazolN4-glucosid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(β-D-Glucopyranosylamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzolsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfamethoxazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)