50822-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Synonym(e):
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express C18, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3 ea
Kennzeichnungsgrad
7.2% carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 mm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Matrix
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Artikel
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Ein vollständiger Arbeitsablauf für die HPLC-Trennung von 17 Cannabinoiden in verschiedenen Cannabisprodukten unter Verwendung der Ascentis® Express C18-Säule in einer kürzeren Laufzeit mit stabiler Retentionszeit. Hier erfahren Sie mehr.
Protokolle
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.