Merck
1.03725
Supelco
Acetonitril
≥99.9% (GC), suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116004
EG-Index-Nummer:
200-835-2
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitril, for UHPLC-MS LiChrosolv®
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
524 °C
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
UHPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
LiChrosolv®-Lösungsmittel weisen ein hohes Maß an UV-Durchlässigkeit, eine geringe Partikelzahl, Acidität und Alkalinität sowie ein geringes Maß an Abdampfrückstand auf. Dadurch eignen sie sich für reproduzierbare Trennungen.
Acetonitril ist ein polares aprotisches Lösungsmittel, das als Zwischenprodukt in der organischen Synthese eingesetzt wird. Mit einer geringen Viskosität, einer hohen Elutionskraft und sehr guten Mischbarkeit in Wasser ist es für viele Chromatografiesysteme geeignet. Zudem kann es in spektrofotometrischen und fluorometrischen Methoden verwendet werden.
Anwendung
Für U/HPLC- und LC-MS/MS-Anwendungen vorgesehen.
Wird beim Screenen von Benzofuranen und Ethylphenidat-Psychostimulanzien in Serum-, Urin- und Haarproben mittels UHPLC-MS/MS als Lösungsmittel eingesetzt.
Das Produkt ist ein organisches Lösungsmittel, das bei der Ultrahochleistungsflüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie-Analyse (UHPLC-MS/MS) von Pestiziden in Tabakproben als mobile Phase/Extraktionslösungsmittel eingesetzt wird.
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Acetonitrile, the polarity chameleon.
P K Zarzycki et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(3), 905-908 (2010-04-13)
Gabrieli Bernardi et al.
Talanta, 161, 40-47 (2016-10-23)
An effective method has been developed and validated for the determination of residues of 55 pesticides in tobacco. The proposed sample preparation method is based on acetonitrile extraction, low-temperature precipitation (LTP) and dispersive solid phase extraction (d-SPE) clean-up. Gas chromatography
Intoxication caused by new psychostimulants: analytical methods to disclose acute and chronic use of benzofurans and ethylphenidate
Barcelo B, et al.
International Journal of Legal Medicine, 131(6), 1543-1553 (2017)
Duygu Eryavuz Onmaz et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 497, 120-124 (2019-07-28)
Imatinib has favorable pharmacokinetic properties, but primary and secondary resistance mechanisms may cause a decrease in clinical response over time. There is a positive correlation between serum imatinib concentrations and treatment response. Our aim was to develop a method for
Roberto Nisticò et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(8) (2019-08-02)
The photodegradation of an aqueous solution of diclofenac (DCF) has been attempted in the presence of hydrogen peroxide and organic/inorganic hybrid magnetic materials under simulated and real solar light. The hybrid magnetic materials have been prepared via coprecipitation synthesis starting
Artikel
We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Erfahren Sie, wie die Filterauswahl und die Filtration von Proben und mobilen Phasen den HPLC-Gegendruck und die Lebensdauer der Säule beeinflussen.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Niedermolekulare Verbindungen, sogannte Small Molecules, sind neutrale und ionische Verbindungen mit einem Molekulargewicht, das üblicherweise unterhalb von 900 Dalton liegt. Diese Verbindungen können durch HPLC, UHPLC und LC-MS vornehmlich unter Verwendung von Kieselgelpartikeln oder monolithischen stationären Phasen mit einem breiten Spektrum von „Säulenchemien“ (Modifikationen) effektiv getrennt und analysiert werden.
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).