Wichtige Dokumente
T3925
Trenbolon
analytical standard, for drug analysis
Synonym(e):
17β-Hydroxyoestra-4,9,11-trien-3-on
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard, for drug analysis
Qualitätsniveau
Assay
≥93%
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1C=C[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChIKey
MEHHPFQKXOUFFV-OWSLCNJRSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)