Merck
504335
Supelco
SPE-Röhrchenadapter
PTFE (with female luer port), for use with 6 mL glass SPE tubes, pk of 24
Größe auswählen
24 EA
235,50 €
235,50 €
Listenpreis471,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EA
235,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
235,50 €
Listenpreis471,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Materialien
PTFE (with female luer port)
Verpackung
pk of 24
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6 mL glass SPE tubes
Allgemeine Beschreibung
Röhrchenadapter dienen mehreren Zwecken. Sie können verwendet werden, um SPE-Röhrchen übereinander zu stapeln und so unterschiedliche Selektivitäten zu erzeugen. Ein größerer leerer Spritzenkolben kann als größeres Probenreservior über einem kleineren SPE-Röhrchen platziert werden. Oder sie können bei Hochdruckanwendungen (z. B. von einer Spritze oder Luft/N2-Leitung) als Adapter dienen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)