Merck
502693
Upchurch Vorsäulen-Mikrofilter
for use with 1/16 in. O.D. tubing, PEEK frit
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
PEEK frit
Verpackung
pkg of 1 ea
Fitting
10-32 female Upchurch inlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in.
Kompatibilität
for use with 1/16 in. O.D. tubing
Allgemeine Beschreibung
Das PEEK-Gehäuse mit Inline-Filter verbindet Kapillartubing (über Microtight Tubinghülsen) oder 1/16in. AD Tubing mit female 10-32 Fittings. 0,5 μm Fritte, 0,3 μl Füllvolumen. Fünf Fritten (eine eingebaut) sind enthalten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2