Merck
502707
PEEK Inline-Mikrofilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Installieren Sie den Filter mit zwei Microtight Tubinghülsen zwischen zwei Stücken Kapillartubing. PEEK-Gehäuse, zwei spezielle PEEK-Fittings umschließen die 0,5 μm PEEK-Fritte. Durchgangsweite: 0,006", 0,24 μL Füllvolumen. Zwei MicroFingertight Verschraubungen und 5 Fritten (eine davon installiert) sind enthalten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)