Merck
502790
Fritten für Vorsäulen-Mikrofilter
PEEK, pore size 0.5 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PEEK
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Upchurch Scientific, Inc A-735X
Fritte B × T × H
0.045 in. × 0.031 in. × 0.192 in.
Porengröße
0.5 μm
Kompatibilität
for use with Precolumn Microfilters Assembly
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)