Merck
47260-U
Supelco
EPA 8270 Säuren-Surrogat-Spike-Mischung HC
certified reference material, 10 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Agentur
EPA 8270
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type surrogate
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
10 mg/mL each component in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Sonstige Hinweise
This certified reference material may be used to identify and quantitate key fatty acid methyl esters in a variety of food products. The complex nature of this mix eliminates the need to purchase multiple mixtures while minimizing expenses.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    2-Fluorophenol
    Phenol-d6
    2,4,6-Tribromophenol
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)