47263
EPA 8270 Surrogat-Spike-Mischung HC mit Basen/neutralen Stoffen
certified reference material, 5000 μg/mL each component in dichloromethane
Synonym(e):
EPA 8270 Basen/Neutrale Surrogat Spike-Mischung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 8270
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type surrogate
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
5000 μg/mL each component in dichloromethane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)