Merck
41917
Supelco
Isobornyl-acetat
analytical standard
Größe auswählen
100 MG
69,70 €
69,70 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
69,70 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.24
69,70 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.462-1.465
n20/D 1.4635 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
InChIKey
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)