Merck
PHL89286
(−)-α-Thujon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1S,4R)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-on
Größe auswählen
100 MG
244,00 €
244,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
244,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
4660369
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
244,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Dichte
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChIKey
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)