Merck
28974-U
Supelco
Purge-Trap-System A
configured for Tekmar® Stratum
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Anwendung(en)
industrial hygiene
Qualitätsniveau
Kompatibilität
configured for Tekmar® Stratum
Rechtliche Hinweise
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  2. Are the Supelco Purge Traps for Tekmar Stratum compatible with the Tekmar Atomx?
    1 Antwort
    1. Purge traps manufactured for the Tekmar Stratum PTC Purge and Trap Concentrator are the same traps used for the Tekmar Atomx Automated Sample Prep System.
      Hilfreich?