28046-U
Equity-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonym(e):
GC column, Equity-1, poly(dimethyl siloxane)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parameter
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
Säulenart
capillary non-polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Verwandter Inhalt
Die Gaschromatographie ist eine häufig eingesetzte Analysentechnik, die zur Trennung und Analyse flüchtiger Verbindungen in der Gasphase verwendet wird. Die GC wird in vielen Industriezweigen zur Qualitätskontrolle und zur Identifizierung und/oder Quantifizierung von Verbindungen in einem Gemisch eingesetzt.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMehr anzeigenUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..