Merck
G006030
GC Analysis of Petitgrain Essential Oil on Equity-1
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Equity-1, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28046-U)
oven: 75 °C (8 min), then 4 °C/min to 200 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Petitgrain Oil, Paraguay, neat (W523607)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)