Merck
24158
Supelco
SPB®-1 SCHWEFEL Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 4.00 μm
Synonym(e):
SPB-1 Sulfur
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Parameter
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
20
df
4.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
petroleum
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule ist eine spezialisierte Version der SPB-1 und wurde für Analysen von Schwefelgasen und anderen flüchtigen Schwefelverbindungen entwickelt. Die Säule weist ein relativ geringes Bluten auf, weshalb sie zur Verwendung mit schwefelspezifischen Detektoren kompatibel ist.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase
  • Gebunden
  • Poly(dimethylsiloxan)
Temp.- Grenzwerte:
  • -60 °C bis 300 °C (isothermal oder programmiert)
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gas chromatography double focusing sector-field ICP-MS as an innovative tool for bad breath.
Julio R
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16 (9), 1051-1056 (2001)
Headspace GC-SCD monitoring of low volatile sulfur compounds during fermentation and in wine.
Rahut D
Analusis, 26 (3), 142-144 (1998)
Larry D Lawson et al.
Nutrients, 10(7) (2018-06-26)
Allicin is considered responsible for most of the pharmacological activity of crushed raw garlic cloves. However, when garlic supplements and garlic foods are consumed, allicin bioavailability or bioequivalence (ABB) has been unknown and in question because allicin formation from alliin
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GCsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMehr anzeigen
Fragen
1-4 von 4 Fragen  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  2. Does Product number 24158, SPB™-1 SULFUR Capillary GC Column, come in any other lengths and/or diameters?
    1 Antwort
    1. This is the only stock size of this column.  However, we may be able to do different lengths and diameters as customs.
      Hilfreich?
  3. What is the phase of the Product number 24158, SPB™-1 SULFUR Capillary GC Column?
    1 Antwort
    1. The stationary phase of this column is a bonded, poly(dimethylsiloxane).
      Hilfreich?
  4. Why does Product number 24158, SPB™-1 SULFUR Capillary GC Column, have a 4.0um film thickness?
    1 Antwort
    1. The thick film is necessary to retain and separate the more volatile low molecular weight compounds.
      Hilfreich?