Merck
794-0863
Benzinkraftstoff in Proben aus Brandstiftung
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
SPME fiber: polydimethylsiloxane phase fiber, 100 μm headspace sampling (20 min) 10 sec desorption (splitless mode) (57300-U)
column: 100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28046-U)
oven: 35 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min, hold 2 min, to 300 °C at 30 °C/min, hold 5 min
inj. temp.: splitless (closed 3 min), 220 °C (2 mm I.D. injector liner)
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min (split 50:1)
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Analyt
Beschreibung
    m-Xylene
    p-Xylene
    Naphthalene
    Toluene
    Ethylbenzene
    o-Xylene
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    2-Methylnaphthalene
    1-Methylnaphthalene
    Alle anzeigen (10)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPME-Faser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)