27439
Schraubkappe
black polypropylene (Top Hat), PTFE/silicone, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone
black polypropylene (Top Hat)
Leistungsmerkmale
pre-assembled
Verpackung
pkg of 100 ea
Fitting
top hat cap
Kompatibilität
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)