27350-U
Septen, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
black Viton®
black Viton®
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
260 °C temp. limit
AD
8 mm
Durchm. × Dicke
8 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 8-425 threaded cap - standard opening
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)