Merck
27236
Supelco
Septen, PTFE/Silikon
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septa
white silicon nitride septa
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
20 mm
Durchm. × Dicke × PTFE-Stärke
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Anwendung
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)