Merck
Z291668
Supelco
Schraubkappe (oben offen), Polypropylen
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea
Größe auswählen
100 EA
20,00 €
20,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
20,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
20,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
black polypropylene
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Fitting
8-425 thread
Anwendung(en)
PFAS testing
Allgemeine Beschreibung
Diese Lochdeckel werden ohne Septum geliefert.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)