Merck
27254
Supelco
Autosampler Mikrofläschchen mit Schnappringverschluss, Polypropylen
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
natural polypropylene vial
Leistungsmerkmale
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volumen
0.75 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)