Merck
27426
Supelco
Verschlüsse für Fläschchen mit Schnappringverschluss
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/silicone (with slit)
polypropylene seal
Leistungsmerkmale
closure type snap ring seal
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Fitting
thread for 11 mm snap ring
Kompatibilität
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1