Merck
24712
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
natural polypropylene vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
0.1 mL
Fitting
thread for 8-425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)