27226
Stopfen
septum diam. 13 mm, red rubber, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
red rubber
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
13 mm
Septumdurchm.
13 mm
Kompatibilität
for use with 7 mL screw top vials
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)