Merck
27160-U
Supelco
Fläschchen, fester Schraubverschluss mit Aluminiumdichtung, vormontiert, 100er-Packung
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Synonym(e):
100/PK 15ML KLARGLAS, SCHRAUBGEWINDE, GESCHLOSSENER DECKEL MIT ALU-LINER
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
21 mm × 70 mm
Volumen
15 mL
Fitting
thread for 18-400
Allgemeine Beschreibung
Vials (volume 15 mL, clear glass, O.D. × H. 21 mm × 70 mm) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. The threads on the standard vials are 18-400. The phenolic cap is equipped with aluminum liner which can withstand the temperature up to 135° C and is not autoclavable.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)