Merck
Z547786
Sigma-Aldrich
SafetyBarb® hose connector
straight
Größe auswählen
1 EA
16,70 €
16,70 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
16,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
16,70 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Allgemeine Beschreibung
Consists of PBT cap, PP barbed connector 8.5 mm O.D., and silicone rubber seal. GL14 thread.
Rechtliche Hinweise
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)