27003
Probenfläschchen mit Schraubverschluss, mit grüner Thermoset-Kappe, PTFE-beschichtet, vorgefertigt, 100er Packung
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Leistungsmerkmale
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
21 mm × 70 mm
Volumen
15 mL
Fitting
thread for 18-400
Verwandte Kategorien
Anwendung
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)