27132
Septen, PTFE/roter Kautschuk, 100er-Packung
PTFE/red rubber, diam. × thickness 8 mm × 0.050 in., for use with screw cap, 8-425
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
8 mm
Durchm. × Dicke
8 mm × 0.050 in.
Kompatibilität
for use with 2 mL standard opening vial
for use with screw cap, 8-425
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)