Merck
24414
SGE Spritzen mit geführtem Kolben
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 10R-GP
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26 ga
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002450
Kanüle L × AD
50 mm × 0.47 mm
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Der verlängerte Zylinder führt den Kolben während der Injektion.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)