Merck
22284
Druckknopf-Ventil
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE Mininert valve
Verpackung
pkg of 1 ea
1 ea of
Hersteller/Markenname
654050
VICI Precision Sampling
Kompatibilität
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
Allgemeine Beschreibung
Ein handliches Mininert-Ventil, mit dem Sie aus Ihren Spritzen Probenaufbewahrungsgefäße machen können. Es wird mit Druckknöpfen bedient. Der gesamte Körper besteht aus PTFE, der Miniatur-Stellschieber aus Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)