509361
SGE-Spritzenventile
Luer Lock with Luer Tip, volume 50-20000 μL, for use with any Luer lock syringe
Synonym(e):
SPRITZEN-DRUCKKNOPF-VENTIL, LL/LT-SPRITZE
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel body
Beschreibung
push button
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 031915
Volumen
50-20000 μL
Kompatibilität
for use with any Luer lock syringe
Allgemeine Beschreibung
Druckknopf mit Kel-F male Luer-Lock-Abschluss
Nr. 509337 ist ein Push-Pull-Ventil mit austauschbarer 0.63 mm AD × 5 cm Nadel mit konischer Spitze.
Nr. 509345 ist ein Push-Pull-Ventil mit einem männlichen Luer-lock-Ende aus Kel-F.
Nr. 509353 ist ein Druckknopf mit einem männlichen Luer-lock-Ende aus Kel-F. Passt auf 5 mL bis 2 Liter-Spritzen mit austauschbarem Luer Lock oder austauschbarer Nadel.
Nr.509361 ist ein Luer-Lock-Ventil für jede Luer-Lock- und Luer-Tip-Spritze (50μl bis 2 Liter).
Nr. 509345 ist ein Push-Pull-Ventil mit einem männlichen Luer-lock-Ende aus Kel-F.
Nr. 509353 ist ein Druckknopf mit einem männlichen Luer-lock-Ende aus Kel-F. Passt auf 5 mL bis 2 Liter-Spritzen mit austauschbarem Luer Lock oder austauschbarer Nadel.
Nr.509361 ist ein Luer-Lock-Ventil für jede Luer-Lock- und Luer-Tip-Spritze (50μl bis 2 Liter).
Anwendung
SGE syringe valves may be used with gas tight syringes, for introduction of samples to the gas sampling and injection system (GASIS) inlet, in an experimental study conducted for the analyses of compound-specific δD and δ13C gas mixtures using gas chromatography-oxidation/reduction-isotope ratio mass spectrometry.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of