Merck
22148-U
Supelco
Gasmaus
size 500 mL, glass stopcock
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Materialien
glass stopcock
Methode(n)
whole air sampling: suitable
Größe
500 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Diese Glaskolben sind zum Aufnehmen und Transportieren von Gasproben bestimmt, die anschließend zur Analyse in Aliquoten (durch das stopfenartige Septum) entfernt werden können. Ofengehärtet, um Transport- und Einsatzschäden standzuhalten. Mit PTFE- oder Hochvakuumglas-Absperrhähnen erhältlich. Jedem Kolben liegt ein zylindrisches Thermogreen Halbloch-Septum bei.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)