Merck
1.01695
SAFC
Benzonase®
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Endonuclease aus Serratia marcescens
Größe auswählen
100 KU
709,00 €
709,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 KU
709,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
709,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Serratia marcescens
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Produktlinie
EMPROVE® Bio
Assay
≥99% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Konzentration
≥250 units/μL
pH-Wert
8.0 (25 °C in H2O)
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Benzonase®-Endonuklease wirkt als eine unspezifische Endonuklease, die sowohl DNA als auch RNA zu kleinen Fragmenten von 3–5 Basenpaaren (< 6 kDa) ohne Basenpräferenz abbaut. Sie eignet sich ideal zur Nukleinsäureentfernung in der Virusvektor- und Impfstoffherstellung, wie sie von Regulierungsbehörden gefordert wird. Außerdem steigert die Verwendung von Benzonase®-Endonuklease die Ausbeute bei der Virusaufreinigung, schützt nachgelagerte Chromatografie- und Filtervorrichtungen vor Fouling und verringert die Viskosität des Beschickungsstroms.
Benzonase®-Endonuklease ist die intelligente Lösung für die Entfernung von DNA bei der Herstellung von Virusvakzinen und Virusvektoren und hat sich über 30 Jahre hinweg bewährt. Effizienz und regulatorische Konformität im Gleichgewicht durch Zuverlässigkeit und fachgerechte Qualitätsproduktion unter Einhaltung der Grundsätze guter Herstellungspraxis (GMP ICH Q7). Unsere umfassenden Dokumentationspakete der Emprove®-Dossiers und die Verfügbarkeit einer FDA Drug Master File vom Typ II erleichtern Ihnen die Anmeldung Ihres Impfstoffherstellungsprozesses bei den Behörden.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Anwendung
Entfernung von Nukleinsäure in Proteinproben
Biochem./physiol. Wirkung
Verdaut native oder hitzedenaturierte DNA und RNA.
Rechtliche Hinweise
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Verwandter Inhalt
In der Herstellung maßgeschneiderter Virusimpfstoffe werden virusspezifische Herausforderungen durch Zusammenarbeit gemeistert.
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.