22147-U
Gasmaus
size 250 mL, glass stopcock
Empfohlene Produkte
Materialien
glass stopcock
Methode(n)
whole air sampling: suitable
Größe
250 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Diese Glaskolben sind zum Aufnehmen und Transportieren von Gasproben bestimmt, die anschließend zur Analyse in Aliquoten (durch das stopfenartige Septum) entfernt werden können. Ofengehärtet, um Transport- und Einsatzschäden standzuhalten. Mit PTFE- oder Hochvakuumglas-Absperrhähnen erhältlich. Jedem Kolben liegt ein zylindrisches Thermogreen Halbloch-Septum bei.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)