Merck
22162-U
Supelco
Gasmaus
size 250 mL, PTFE stopcock
Synonym(e):
Gas Sampling Bulb, 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE stopcock
Qualitätsniveau
Methode(n)
whole air sampling: suitable
Größe
250 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Diese Glaskolben sind zum Aufnehmen und Transportieren von Gasproben bestimmt, die anschließend zur Analyse in Aliquoten (durch das stopfenartige Septum) entfernt werden können. Ofengehärtet, um Transport- und Einsatzschäden standzuhalten. Mit PTFE- oder Hochvakuumglas-Absperrhähnen erhältlich. Jedem Kolben liegt ein zylindrisches Thermogreen Halbloch-Septum bei.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yao Du et al.
Environmental science & technology, 54(10), 6104-6114 (2020-05-02)
Geogenic ammonium in groundwater owing to mineralization of natural organic matter (NOM) has been reported in different geologic settings, but detailed mechanisms responsible for high ammonium concentration levels are poorly understood. To this end, we chose Quaternary high ammonium aquifer
Fragen
  1. ガスサンプリング用真空採取瓶 22162Uに適合するセプタム品番は20608,20633でしょうか? また、20608,20633の違いを教えてください。
    1 Antwort
    1. The septa recommended for use with Product No. 22162-U (Gas Sampling Bulb) are sold under Product No. 20668 (Thermogreen® LB-1 Septa, cylindrical). These cylindrical half-hole septa are designed specifically for air sampling applications using gas sampling bulbs and purge & trap glassware. They are sold in a package of 100 septa.
      Product Nos. 20608 and 20633 (Thermogreen® LB-2 Septa, plug) are intended for use in the syringe injection system of Shimadzu brand gas chromatography (GC) instruments. The difference between 20608 and 20633 is simply the quantity of septa provided in a single package. 20608 ships with a package of 10 septa, whereas 20633 ships with a package of 50 septa.
      Hilfreich?