Merck
20410
Supelco
Glaswolle
Silanized, pkg of 250 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 250 g
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Glaswolle wird aus kurzen Glasfasern hergestellt und ist natürlicherweise nicht entzündbar. Sie ist allgemein als Material zur Wärmeisolierung in Schiffen, Automobilen, Klimakanälen und Leitungen von Wassersystemen bekannt. Darüber hinaus findet sie als schallschluckendes Material Anwendung in Konzerthallen, Studios und Kinosälen. Vor allem ist sie für Menschen nicht krebserregend.[1]
Glaswollstopfen werden oft für GC-Inlet-Liner genutzt, um die Probenverdampfung zu verbessern und/oder um zu verhindern, dass nicht flüchtiges Material in die Säule gelangt. Sie können auch in gepackten GC-Säulen, Lösungsmitteldesorptionsröhrchen sowie Thermodesorptionsröhrchen und für die Purge-Trap-Technik zum Zurückhalten des adsorbierenden Materials eingesetzt werden.
Anwendung
Mit silanisierter Glaswolle gepackte Gaschromatographie-Säulen können in experimentellen Verfahren zum Bestimmen und Auffangen flüchtiger organischer Substanzen aus Speiseölen verwendet werden.[2]
Sonstige Hinweise
Silanisiert zur allgemeinen Anwendung
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18 (3), 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. Do I need Product No. 20410, Silanized Glass Wool for my packed column application?
    1 Antwort
    1. Most applications, except for nonreactive compounds such as hydrocarbons, PAHs, etc., need to be done using silanized glass wool.  If untreated glass wool is used and the compounds are reactive, such as basic compounds, the compound adsorbs to active silanol sites. This can result in peak tailing, loss of sensitivity on the low end and poor linearity.  For free acids, use acid-treated glass wool.
      Hilfreich?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?