Merck
21688-U
Supelco
Glaswolle
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 100 g
Synonym(e):
Silanized Glass Wool
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 100 g
Allgemeine Beschreibung
Glaswollstopfen werden oft für GC-Inlet-Liner genutzt, um die Probenverdampfung zu verbessern und/oder um zu verhindern, dass nicht flüchtiges Material in die Säule gelangt. Sie können auch in gepackten GC-Säulen, Lösungsmitteldesorptionsröhrchen sowie Thermodesorptionsröhrchen und für die Purge-Trap-Technik zum Zurückhalten des adsorbierenden Materials eingesetzt werden.
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is also used as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.[1]
Anwendung
Silanized glass wool gas chromatographic packed column maybe used in an experimental procedure for measuring and collecting volatiles from edible oils.[2]
Sonstige Hinweise
Pesticide Grade (Silanized) for applications that involve active analytes, such as organochlorine and/or organophosphorous pesticides
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatiles and oil quality
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54, 458-460 (1977)
Imanaka Y.
Advanced Ceramic Technologies & Products (2012)