Merck
15222
Supelco
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Synonym(e):
BSTFA
About This Item
Lineare Formel:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.40
Beilstein:
2050024
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for GC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChIKey
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid (BSTFA) ist ein ausgezeichnetes Silylierungsreagenz. Bei manchen sterisch gehinderten primären oder sekundären Nitroverbindungen erzielen N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid und BSTFA bessere Ergebnisse, als unter normalen Silylierungsbedingungen erreicht werden. BSTFA findet in der Derivatisierung von Aminen Anwendung. Es eignet sich für die Silylierung von Carboxylsäuren, Phenolen, Harnstoffen, Amiden und Alkoholen.
Anwendung
Weitere Informationen entnehmen Sie den Produktinformationen.
BSTFA + 1 % TMCS (Trimethylsilyl) in Ethylacetat-, Acetonitril- und Dichlormethan-Lösungsmitteln können für die Silylierung des Steroidhormons 17a-Ethinylestradiol (EE2) mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) genutzt werden. Es kann außerdem für die Silylierung von endogenem 2-Monoglyzerid eingesetzt werden, das im Darm von Hunden vorkommt und an Cannabinoid-Rezeptoren bindet.
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F
Flammpunkt (°C)
34 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Modern Methods of Pharmaceutical Analysis.
Schirmer RE.
Science, 2, 215-216 (1990)
R Mechoulam et al.
Biochemical pharmacology, 50(1), 83-90 (1995-06-29)
In this study, we report the isolation from canine intestines of 2-arachidonyl glycerol (2-Ara-Gl). Its structure was determined by mass spectrometry and by direct comparison with a synthetic sample. 2-Ara-Gl bound to membranes from cells transiently transfected with expression plasmids
Bo Wang et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-24)
A method based on accelerated solvent extraction (ASE) coupled with gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) was developed for the quantitative analysis of spectinomycin and lincomycin in poultry egg (whole egg, albumen and yolk) samples. In this work, the samples
Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations.
Aggarwal VK
Science of Synthesis Knowledge Updates, 27, 593-594 (2014)
Greene's Protective Groups in Organic Synthesis.
Science (2014)
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs