Merck
24715
Supelco
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass (shell style)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Volumen
0.35 mL
Kompatibilität
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Allgemeine Beschreibung
Einsatz ist für 12 x 32 mm große Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm) geeignet
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)