13613-U
Diaion® HP-20SS polymeric adsorbent
100-230 mesh, jar of 100 g
Synonym(e):
carbon adsorbent, SGPC, 60-80 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Diaion® HP-20SS, jar of 100 g
Form
liquid
Verpackung
jar of 100 g
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Oberflächenbereich
~500 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
75-150 μm
Porengröße
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?