The surface area is determined using the dry form of DIAION HP-2MG.
13601
Diaion® HP-2MG
pkg of 100 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 g
Methode(n)
AAS: suitable
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~500 m2/g
Matrix
polymethacrylate
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
25-50 mesh
Porengröße
1.2 mL/g pore volume
170 Å mean pore size
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is the surface area provided for Diaion® HP-2MG based on the dry or hydrated weight of this product?
1 Antwort-
Hilfreich?