Z763551
Incu-Shaker™ Mini mit rutschfester Gummimatte
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
incubated shaker, mini incubated shaker
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H1001-M-E
Temperaturmessbereich
5-70 °C
Parameter
30-300 rpm speed
4-65 °C temperature
B × L × H
11 in. (28 cm) × 16.2 in. (41 cm) × 13 in. (33 cm)
Plattform L × B
9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die standardmäßige Plattform (enthalten) bietet eine rutschfeste, gummibeschichtete Oberfläche, die ideal für Gewebekulturgefäße, Petrischalen und Färbeschalen ist.
- Besonders kompakt, nur 27,94 cm breit
- Ausgezeichnete Temperaturverteilung
- Horizontal kreisförmige 19-mm-Umlaufbahn zum Belüften und &Mischen
- Tauschen Sie Kolbenklemmen sofort aus mit MAGic-Klemmen™-Zubehör