Yes, the filter membrane is hydrophilic.
Z741696
Nalgene® syringe filter units, disposable, polyethersulfone (PES) membrane
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
Synonym(e):
sterile filtration, syringe filters
Größe auswählen
500,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
500,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (w/green ring)
Sterilität
sterile (Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic)
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 720-1320
Messbereich Volumen
2-10 mL
Durchmesser
13 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female inlet (Luer-Lok®)
male outlet (Luer slip)
Eignung
suitable for application (sterile filtration and clarification of cell culture media, buffers and additives)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Sample volume size: 2-10 mL
- Inlet: Female Luer-Lok®
- Outlet: Male Luer slip
Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic. Do not autoclave.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is the filter hydrophilic?
1 Antwort-
Hilfreich?