Merck
SLGPX13NL
Millipore
Millex® Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-GP-Spritzenvorsatzfilter, Millipore Express® PES-Spritzenvorsatzfilter, PES-Spritzenvorsatzfilter, 0,22 μm, Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
48 L/min flow rate
48 mL/min-cm2 water flow rate
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
green
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Blasenpunkt
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Millex® Spritzenvorsatzfilter, PES, unsteril, wurde verwendet zur:
  • Klärung von wässrigen Lösungen
  • Entfernung von Makromolekülen von Seidensubstraten
  • Pufferfiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die unsterilen Millex® Spritzenvorsatzfilter enthalten die Millipore Express® PLUS-Polyethersulfon(PES)-Membran.
  • Ermöglicht die schnelle Filtration von wässrigen und leichten organischen Lösungen, 0,22 μm Porengröße, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Erhältlich als 100 Stück pro Packung.
  • Geringe Proteinbindung und maximale Probenrückgewinnung.
  • Breite chemische Kompatibilität.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Minimizing antibiotic dosage through in situ formation of gold nanoparticles across antibacterial wound dressings: a facile approach using silk fabric as the base substrate
Zhou L, et al.
Journal of Cleaner Production, 243, 118604-118604 (2020)
Artikel
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten Extractables, Wiederfindung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Prüfungen unter Anwendung einer modifizierten EPA-Methode 537.1 an.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
Alle anzeigen