CLS431224
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
Nylon membrane, diam. 25 mm, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Größe auswählen
180,00 €
Größe auswählen
About This Item
180,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431224
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
- Nylon (NY) membranes are naturally hydrophilic, surfactant-free and offer the lowest extractables
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)