Merck
Z740333
PierceASeal Foil heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 500 m, sterile
Synonym(e):
Pierceable foil seal, reusable heat seal
Größe auswählen
1 EA
965,00 €
965,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
965,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
965,00 €
Check Cart for Availability
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IST Scientific IST-106-115SR
B × L
115 mm × 500 m
Allgemeine Beschreibung
Pierceable foil seal with good solvent resistance.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
Anwendung
PCR, compound storage,sample shipping, can be sealedover existing seal
Rechtliche Hinweise
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)