The pouches can be vacuum sealed. Prior to vacuum sealing ensure that the items in the bag do not have any sharp points that could puncture the film.
Z183377
Folien-/Polybeutel
size 2 in. × 4 in.
Größe auswählen
44,10 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
44,10 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 75 ea
Größe
2 in. × 4 in.
Dicke
5 mil
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Good morning, Can these pouches be sealed using a vacuum heat sealer? Thank you
1 Antwort-
Hilfreich?