Z707767
TPP®-Gewebekulturplatten
6 well plate, flat bottom, polystyrene, 8.96 cm2, sterile, 64/cs
Synonym(e):
6-Well-Platte, Gewebekulturplatte, Zellkulturplatte
Größe auswählen
371,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
371,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom (F-Base)
flat bottom clear polystyrene wells
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
TPP 92406
Verfügbarkeit
not available in (available only in North America)
Außenmaß L × B × H
128 mm × 85 mm × 22 mm
Größe
96 well
Oberflächenbereich
8.96 cm2 , growth surface (cm2)
Arbeitsvolumen
15.53 mL
Eignung
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vorteile der TPP Gewebekulturplatten:
- Der Verschluss mit Entlüftungssystem garantiert einen kontrollierten Gasaustausch mit geringer Verdampfung
- Die abgeschrägte Kante lässt das Platzieren des Verschlusses in nur einer Position zu
- Gelbe Markierungen an Verschluss und Platte gewährleisten eine korrekte Ausrichtung des Verschlusses: gelb auf gelb – passt!
- Der geriffelte Griffbereich gewährleistet einen sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Abheben des Verschlusses
- Klare alphanumerische Beschriftung zwischen den Wells für eine leichte Orientierung während der Mikroskopie, leicht zu erkennende schwarze alphanumerische Zeichen an der Seite
- Wachstumsbereich nur in sphärischen Zonen
- Absolut flache Wachstumsfläche
- Alle TPP-Plattengrößen (6-, 12-, 24- und 96-Well) können sicher gestapelt werden
- Belüftungsöffnungen in der Plattenbasis verhindern eine Kondensation und ermöglichen einen konstanten Luftstrom zwischen den gestapelten Platten
- Kristallklare Transparenz
Vorteile der TPP 96-Well-Gewebekulturplatten:
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-3d-Standards
- Mit einem Barcode interleaved 2/5 standardisiert
- Die weiße Grundfarbe ist fest auf der Testplatte eingeprägt; der Verlust der Identifizierung durch Ablösung ist ausgeschlossen
- In 2 Well-Geometrien erhältlich: F-Basis und U-Basis
Well-Geometrie für 96-Well-Gewebekulturplatten
F-Basis (flacher Boden):
- Ausgezeichnete optische Eigenschaften
- Eignet sich für präzise optische Messungen, da das Messlicht nicht von der Geometrie abgelenkt wird, sowie für Mikroskopieanwendungen
U-Basis (runder Boden):
- Keine Ränder, gut zum Pipettieren geeignet
- Wird für Agglutinationstests und „+/-“-Bewertungen eingesetzt
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)